Learn More
Magnesiumsulfat, 99 %, reinst, trocken, enthält 3 bis 4 Mol Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3734877 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 10256350
Marke: Thermo Scientific Acros 196850010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 22189-08-8 | MgO4S | 120.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22189-08-8
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00149787
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium sulfate
Schmelzpunkt 1124.0°C
Namenshinweis Dried, contains 3 to 4 Moles of Water
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (On dried substance) (Complexometry)
Strukturformel MgSO4·xH2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol
IUPAC-Name Magnesium(2+) Sulfat
Formelmasse 120.36
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 26% to 32% (400 to 500 °C)
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.66
Dichte 2.6600g/mL