Learn More
Magnesiumsulfat, wasserfrei, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397658
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397658 2 kg 2 Kilogramm
11377658 500 g 500 Gramm
11387658 10 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397658 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 033337.A3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.92 €
    162.65 € / 2 Kilogramm
    Sparen 37.27 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7487-88-9
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00011110
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Sulfate
Schmelzpunkt 1124°C (decomposition)
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Pulver
Menge 2 kg
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Prozentgehaltsbereich 99.5% min
Dichte 2.66
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,glycerol. Insoluble in acetone.
IUPAC-Name Magnesium;sulfat
Formelmasse 120.37