Learn More
Magnesiumsulfat, wasserfrei, Pulver, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15146376 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15146376 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15146376 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 250601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.56 €
    186.92 € / 500 Gramm
    Sparen 51.64 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumsulfat
Namenshinweis Anhydrisch
CAS 7487-88-9
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.65 kg
Summenformel MgO4S
MDL-Nummer MFCD00011110
Synonym Magnesiumsulfat, Magnesiumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Magnesiumsalz 1:1, Bittersalz, Magnesiumsulfat 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Magnesium;sulfat
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
Formelmasse 120.37
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz