Learn More
Magnesiumsulfatkonzentrat, Solstice
Artikelnummer. 15675230 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ST.
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15675230 1 St. 1 Stück
15685230 6 x 1 ST. 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15675230 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 381461EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00 €
    95.18 € / 1 Stück
    Sparen 8.82 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für 1 l Standardlösung, 0.1 M MgSO4
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Solstice decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7487-88-9
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00011110
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Magnesiumsulfat, Magnesiumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Magnesiumsalz 1:1, Bittersalz, Magnesiumsulfat 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumsulfatkonzentrat
Menge 1 St.
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Magnesium;sulfat
Formelmasse 120,37 g/mol