Learn More
Magnesiumsulfat, hochrein, SLR, getrocknet, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10181860 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10181860 10 kg Kunststoffkeg 10 Kilogramm
10316240 500 g Pulver im Kunststoffgefäß 500 Gramm
10776101 1 kg Pulver im Kunststoffgefäß 1 Kilogramm
10224680 2 kg Kunststoffpulverbehälter 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10181860 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/1100/68
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22189-08-8 | Molekülformel: MgO4S | Molekulargewicht: 120,36 g/mol
Magnesiumsulfat, hochrein, SLR, getrocknet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22189-08-8
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00149787
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 1124 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 10 kg
Verpackung Kunststoffkeg
Dampfdruck <0,1 mmHg bei 20 °C
IUPAC-Name Magnesium(2+) Sulfat
Formelmasse 120,36 g/mol