Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15662290 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15662290 25 g 25 Gramm
15672290 500 g 500 Gramm
15642290 1 kg 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15662290
Marke: Honeywell-Fluka 23039125G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-99-8
Summenformel H14MgO11S
Molekulargewicht (g/mol) 246.47
MDL-Nummer MFCD00149785
InChI-Schlüssel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Magnesiumsulfatheptahydrat, Magnesiumsulfat 1:1 Heptahydrat, Magnesiumsulfat-Heptahydrat, Magnesiumsulfat usan:jan, Schwefelsäure-Magnesiumsalz 1:1 , Heptahydrat, Magnesiumsulfat-Heptahydrat MgSo4.72O, Schwefelsäure, Magnesiumsalz 1:1 , Heptahydrat, Magnesium II, Sulfat, Heptahydrat, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-Name Magnesium;sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumsulfatheptahydrat
Menge 25 g
Strukturformel MgSO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 246.47 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte ACS-Reagenz
Dampfdruck 0.1 mmHg (20 °C)
Dichte Vapor Density: <0.01 (vs air)