Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, reinst, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10264630 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Pulver im Kunststoffgefäß
Pulvergefäß aus Kunststoff
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 10264630
Marke: Fisher Chemical M/1000/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-99-8
Summenformel H14MgO11S
Molekulargewicht (g/mol) 246.47
MDL-Nummer MFCD00149785
InChI-Schlüssel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-Name Magnesium;sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 770°C
Farbe Weiß
pH 5 to 8.2
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 246.48g/mol
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Dampfdruck <0.1mmHg at 20°C