Learn More
Magnesiumsulfat, Reagenzgütegrad, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesiumsulfat |
| Physikalische Form | Anhydrisch |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| IUPAC-Name | Magnesium;sulfat |
| Formelmasse | 120.37 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 97 % |
| Güte | Reagenz |
| Dampfdruck | 0.1 mmHg (20 °C) |
| Dichte | Vapor Density: <0.01 (vs air) |