Learn More
Magnesiumsulfatlösung, 1,0 M, Solstice
Artikelnummer. 15626080
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15626080 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15626080 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 631261L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00 €
    292.65 € / 1 Liter
    Sparen 26.35 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Volumetrisch, 1.0 M MgSO4
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Solstice decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumsulfatlösung
CAS 7487-88-9
Physikalische Form Liquid
Menge 1 l
Summenformel MgO4S
MDL-Nummer MFCD00011110
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Magnesiumsulfat, Magnesiumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Magnesiumsalz 1:1, Bittersalz, Magnesiumsulfat 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Magnesium;sulfat
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
Formelmasse 120,37 g/mol
Güte Volumetric