Learn More
Magnesiumsulfat, TRC
Artikelnummer. 30482068
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30482068 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30482068 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM19813050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Sulfate
CAS 7487-88-9
Menge 50 g
Summenformel MgSO4
Synonym Sulfuric acid magnesium salt (1:1) (8CI, 9CI, ACI), Magnesium sulfate (1:1) (ACI), Arrosalt 2327, Epso Top, Epsom salt, Epsom salts, M-HOS, Magnesii sulfas, Magnesium sulfate, Magnesium sulphate, MG 3K, MG-N, Mg-OK, MG-OK 100, MN 00, MN 30, MN 70, NP-YW 1, OT-S, OT-S (drying agent), SN 00, SSN 00, Sulfuric acid magnesium salt, Sulfuric acid, magnesium salt (1:1), Sunmate, TC-P, Tomix OT, USN 00, WS 1S
InChI-Formel InChI=1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
SMILES [Mg+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Magnesium;sulfat
Molekulargewicht (g/mol) 120.37
Formelmasse 119.9368