Learn More
Magnesium, Technisch, Metallspäne, Spezial, für Grignard-Reaktion, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10785141 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250 Gramm
500 Gramm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10785141
Brand: Fisher Chemical M/0200/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 7439-95-4
Summenformel Mg
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
MDL-Nummer MFCD00085308
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-Name Magnesium
SMILES [Mg]
Specifikationer
Farbe Silber
pH 7
Schmelzpunkt 651°C
Siedepunkt 1107°C
Menge 250 g
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
Form Fest
Formelmasse 24.3g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Magnesium metal turnings
Signalord
  • Gefahr
Riskkategorier
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 2
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Faroangivelser
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Skyddsangivelse
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.