Learn More
Magnesiumtetraborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11314928 100 g 100 Gramm
11304928 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314928 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043892.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12007-62-4 | B2Mg3O6 | 190.529 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12007-62-4
Summenformel B2Mg3O6
Molekulargewicht (g/mol) 190.529
MDL-Nummer MFCD02688001
InChI-Schlüssel NFMWFGXCDDYTEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1bvay, boric acid h3bo3 , magnesium salt 2:3, ksc171o6l, trimagnesium 2+ diborate, parent, trimagnesium 2+ ion diborate
PubChem CID 21981398
IUPAC-Name Trimagnesium;diborat
SMILES B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium tetraborate
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 179.54
Reinheit (%) 99%