Learn More
Magnesiumtrisilikat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11307668 250 g 250 Gramm
11317668 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307668 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 033338.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14987-04-3 | Mg2O8Si3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14987-04-3
Summenformel Mg2O8Si3
MDL-Nummer MFCD00016203
Synonym Magnesium silicate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium trisilicate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Formelmasse 260.86