Learn More
SPEX Certiprep™ Magnetzubehör, 24 Stifte
Artikelnummer. 15360422 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Artikelnummer. 15360422
Marke: SPEX Certiprep™ 2110M
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwandelt Mikropipettenspender in Stiftmagnete, um Mahlkugeln von Titerplatten zu entfernen.
A SPEX SamplePrep Zubehör, bestehend aus 24 Stiften mit Magnetspitze auf einer Platte mit Griff, zum Entfernen von 9 mm-Mahlkugeln aus 24-Well Titerplatten und Fläschchensets. Wird in Verbindung mit dem 2110 S-Trener verwendet.
  • Der starke Magnet kann Mahlkugeln leicht in Verbindung mit dem 2110S-Trenner aus den Titerplatten und Fläschchensets einsetzen oder entfernen
  • Kompatibel mit 2155 3/8 Zoll (9,5 mm) Mahlkugeln
  • Kompatible Titerplatten und Fläschchensets umfassen: 2230 24-Mikrotiterplatte, 2250-PC 5 ml-Fläschchenset aus Polycarbonat, 2240-PE 5 ml-Fläschchenset aus Polyethylen und 2240-PEF-Fläschchenset aus mattiertem Polyethylen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Wird in Verbindung mit dem 2110 S-Trener verwendet.
Enthält 24 Magnetstifte auf einer Platte