Beschreibung
Magnetrührer mit keramischer Heizplatte und exzellenter chemischer Resistenz.
- Leistungsstarker Motor zum Umrühren von Mengen von 5, 10 oder 15 Litern (H2O )
- Fester Sicherheitskreis von 550 °C
- Hot-Top-Warnanzeige zum Schutz vor Verbrennungen
- Exakte Temperatureinstellung über Digitalanzeige (LED)
- Digitale Fehleranzeige
- Erhöhte Bedienoberfläche schützt vor auslaufenden Flüssigkeiten.
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramik |
| Spannung | 100/120/230 V |
| Sicherheitsmerkmale | Feststehender Sicherheitskreis von 550 °C |
| Rühreigenschaften | Magnetrührer mit Heizung und keramischer Heizplatte mit exzellenter chemischer Beständigkeit |
| Elektrische Anforderungen | 230/120/100 V, 50/60 Hz |
| Modell | C-MAG HS 10 |
| Sohleneigenschaften | Anschluss für externen Sensor:ETS-D4 unscharf |
| Länge (angloamerikanisch) | 16,3 in. |
| Größe | 260 x 260 mm |
| Höhe (metrisch) | 105 mm |
| Mehr anzeigen |