Learn More
IKA™ Magnetischer Keramik-Heizplattenrührer
Artikelnummer. 10367894 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Keramik
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Deckplattenmaterial unitSize
10367894 Keramik 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10367894
Marke: IKA™ 0003581000_OLD
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Rührbereich: 100 bis 1500 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 100 x 100 mm
Magnetrührer mit keramischer Heizplatte bietet ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Leistungsstarker Motor zum Rühren von 5, 10 oder 15 l (H2O)
  • Fester Sicherheitsschaltkreis von 550 °C
  • Warnleuchte für heiße Oberfläche verhindert Verbrennungen
  • Exakte Temperatureinstellung über Digitalanzeige (LED)
  • Digitale Fehlercodeanzeige
  • Erhöhte Bedienkonsole zum Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Keramik
Spannung 100/120/230 V
Sicherheitsmerkmale Feststehender Sicherheitskreis von 550 °C
Rühreigenschaften Magnetrührer mit Heizung und keramischer Heizplatte mit exzellenter chemischer Beständigkeit
Elektrische Anforderungen 230/120/100 V, 50/60 Hz
Modell C-MAG HS 4
Sohleneigenschaften N/A
Größe 100 x 100 mm
Höhe (metrisch) 105 mm
Temperatur (metrisch) 50 bis 500 °C
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 150 mm
Länge (metrisch) 260 mm
Wirkleistung 270 W
Gewicht (metrisch) 3 kg
Typ Heizplattenrührer
Form Quadratisch
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 5 L
Rührbereich 100 bis 1500 U/min
Gewährleistung 24 Monate
Abmessungen (L x B x H) 260 x 150 x 105 mm
Display LED