Learn More
Brady™ ROLL OF MAG TAPE-WH- 80MM X 10M-B859
Artikelnummer. 15173299
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 15173299
Marke: Brady™ 225176
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Magnetische Streifen - blanko
  • Magnetische Streifen - Blanko
Spezifikation
Beschreibung Blank Magnetic Strips
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Display Blank
Format Label
Material Plastic
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Produkttyp Magnetische Kunststoffstreifen
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Facility Identification, General Identification
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -30°C
Anzahl pro Packung 1 Rolle
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -22°F to +131°F
Temperaturbereich (metrisch) -30°C to +55°C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.10 mm
Dimensions (LxW) 10 m x 80 mm
Länge (angloamerikanisch) 10.94 yd.
Länge (metrisch) 10 m
Breite (angloamerikanisch) 3.15 in.
Breite (metrisch) 80 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 3.15 in.