Learn More
Brady™ Schilder für den Transport gefährlicher Güter – Radioaktive Stoffe, aus magnetischem Kunststoff
Artikelnummer. 11710993
Click to view available options
Angezeigter Text:
Radioaktive Stoffe 7B II
Radioaktive Stoffe 7C III
Radioaktives Material 7A I
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11710993
Marke: Brady™ 811670
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Klasse 7:Radioaktives Material
Alternate Part Number ADR 7B II - 297*297-B0859
Material Kunststoff
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Magnetischer Kunststoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufkleber für den Transport von Gefahrgut sind auffallend und in der Praxis bewährt
Höhe (metrisch) 297 mm
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Breite (metrisch) 297 mm
Form Rhomboid
Sprachen Deutsch
Angezeigter Text Radioaktive Stoffe 7B II
Produkttyp Transportschild für radioaktive Gefahrenstoffe
Farbe schwarz auf weiß