Learn More
Brady™ Aufkleber aus magnetischem Kunststoff
Artikelnummer. 11760264
Click to view available options
Farbe:
Weiß auf Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11760264
Marke: Brady™ 227597
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Kunststoff
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Magnetischer Kunststoff
Höhe (metrisch) 297 mm
Breite (metrisch) 297 mm
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis 70 °C
Form Rhomboid
Angezeigter Text Entzündliche Gase 2
Produkttyp Aufkleber für den Transport von Gefahrgut
Farbe Weiß auf Rot