Learn More
Brady™ Schilder für den Transport, aus magnetischem Kunststoff
Artikelnummer. 11700963
Click to view available options
Angezeigter Text:
Giftige und schädliche Substanzen 6
Korrosive Substanz 8
Nicht entzündbares, ungiftiges Gas 2
Organisches Peroxid 5.2
Oxidierender Stoff 5.1
Umweltgefährdende Stoffe
Verschiedene gefährliche Stoffe 9
Form:
Diamantförmig
Rhomboid
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11700963
Marke: Brady™ 810944
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Plastic
Menge Je 1
Klebstofftyp Permanent Acrylic
Beschreibung Magnetischer Kunststoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipe markers and safety signs
Höhe (metrisch) 200 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis 70 °C
Form Rhomboid
Angezeigter Text Organisches Peroxid 5.2
Produkttyp Transportschild
Farbe schwarz auf weiß
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.