Learn More
Brady™ Magnetische Kunststoff-Transportschilder
Artikelnummer. 11714904 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Angezeigter Text:
Giftige und schädliche Substanzen 6
Korrosive Substanz 8
Nicht entzündbares, ungiftiges Gas 2
Organisches Peroxid 5.2
Oxidierender Stoff 5.1
Umweltgefährdende Stoffe
Verschiedene gefährliche Stoffe 9
Form:
Diamant
Diamantförmig
Rhomboid
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Angezeigter Text Form Packungsgröße
11714904 Nicht entzündbares, ungiftiges Gas 2 Rhomboid 1 Stück
11774914 Korrosive Substanz 8 Diamant 1 Stück
11794914 Verschiedene gefährliche Stoffe 9 Diamant 1 Stück
11730244 Nicht entzündbares, ungiftiges Gas 2 Diamantförmig 1 Stück
11750953 Organisches Peroxid 5.2 Diamantförmig 1 Stück
11714914 Oxidierender Stoff 5.1 Diamant 1 Stück
11734914 Giftige und schädliche Substanzen 6 Diamant 1 Stück
11721003 Umweltgefährdende Stoffe Rhomboid 1 Stück
11700963 Organisches Peroxid 5.2 Rhomboid 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11714904 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 258943
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.60 €
    32.62 € / 1 Stück
    Sparen 5.98 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number ADR 2.2B-297 *297-B0859
Material Kunststoff
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Magnetischer Kunststoff
Höhe (metrisch) 297 mm
Breite (metrisch) 297 mm
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis 70 °C
Form Rhomboid
Angezeigter Text Nicht entzündbares, ungiftiges Gas 2
Produkttyp Transportschild
Farbe Schwarz auf grün