Learn More
Phenomenex™ Magnetic Screw Caps, 18 mm, with Septa, No Slit
Artikelnummer. 31744690 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Septum Color:
Blue/White
White/Blue
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Color Packungsgröße
31744690 Blue/White 1 Stück
31742350 White/Blue 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31744690 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AV89000
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Silver
Außendurchmesser (metrisch) 18 mm
Vorgeschlitzt No
Sterilität Sterile
Septum PTFE/Silicone
Verschlussgröße 18 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Cap
Septum Color Blue/White