Learn More
IKA™ IKA™ RCT Basic IKAMAG™ Safety Control Heiz- und Magnetrührer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13460557 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
13460557 EU 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 13460557
Marke: IKA™ 0003692600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rührbereich: 0 bis 1000 U/min; Form: Rechteckig; Größe: 10,6 x 19,5 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU-Ausführung
Digitaler Magnetrührer mit Heizplatte, entwickelt für synchrones Heizen und Rühren. Magnetspulentechnologie für lautloses und gleichmäßiges Rühren in allen Positionen. Die Oberflächentemperatur ist stufenlos bis auf 120 °C einstellbar, wodurch eine maximale Mitteltemperatur von 70 °C erreicht wird (je nach verwendetem Gefäß). Die Drehzahl bleibt auch bei veränderter Last konstant.
  • Gleichmäßige Temperaturverteilung über die Heizplatte
  • Einstellbare Rückwärtsfunktion
  • Umweltfreundlicher Modus für eine geringe Eigenerwärmung der Oberfläche
  • Verschleißfreie Magnetspulen
  • Fehlercodeanzeige
  • Einfache Bedienung mit Touch-Tastatur
  • Geeignet für den Dauerbetrieb
  • Drehzahlbereich: 0 bis 1000 U/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 100/115/230 V
Rühreigenschaften Synchrones Heizen und Rühren
Modell RT 15
Größe 10,6 x 19,5 in.
Höhe (metrisch) 60 mm
Temperatur (metrisch) Umgebungstemperatur bis 120 °C
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 280 mm
Wirkleistung 620 W
Gewicht (angloamerikanisch) 23.1 lb.
Gewicht (metrisch) 10,5 kg
Typ Heizplattenrührer
Form Rechteck
Steckertyp EU
Anzahl Positionen 15
Rührbereich 0 bis 1.000 U/min