Learn More
IKA™ RT 5 Magnetrührer mit Heizplatte, Umgebungstemperatur bis 120 °C, Aluminiumlegierung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13400557 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
13400557 EU 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13400557 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003690600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rührbereich: 0 bis 1000 U/min, Form: Rechteckig, Größe: 4,3 x 19,5 in., Steckertyp: EU-Stecker
  • Digitaler Magnetrührer mit Heizplatte, entwickelt für synchrones Heizen und Rühren
  • Magnetspulentechnologie für lautloses und gleichmäßiges Rühren in allen Positionen
  • Die Oberflächentemperatur ist stufenlos bis auf 120 °C einstellbar, wodurch eine maximale Mitteltemperatur von 70 °C erreicht wird (je nach verwendetem Gefäß)
  • Die Drehzahl bleibt auch bei veränderter Last konstant
  • Gleichmäßige Temperaturverteilung über die Heizplatte
  • Einstellbare Rückwärtsfunktion
  • Umweltfreundlicher Modus für eine geringe Eigenerwärmung der Oberfläche
  • Verschleißfreie Magnetspulen
  • Fehlercodeanzeige
  • Einfache Bedienung mit Touch-Tastatur
  • Geeignet für den Dauerbetrieb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 100/115/230 V
Rühreigenschaften Synchrones Heizen und Rühren
Modell RT 5
Größe 4,3 x 19,5 in.
Höhe (metrisch) 60 mm
Temperatur (metrisch) Umgebungstemperatur bis 120 °C
Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 120 mm
Wirkleistung 200 W
Gewicht (angloamerikanisch) 23.1 lb.
Gewicht (metrisch) 10,5 kg
Typ Heizplattenrührer
Form Rechteck
Steckertyp EU
Anzahl Positionen 5
Max. Behältergröße 0,4 L
Rührbereich 0 bis 1.000 U/min