Learn More
Karl Hecht™ MAGNETMIX - Magnetrührer ohne Heizung
Artikelnummer. 10499021
Click to view available options
Fassungsvermögen:
50 ml
10 l
100 l
Geschwindigkeit:
100 bis 1.100 U/min
80 bis 1.600 U/min
Abmessungen (L x B x H):
160 x 160 x 100 mm
210 x 245 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10499021
Marke: Karl Hecht™ 42070004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geräuscharmer Magnetrührer mit elektronischer Drehzahlregelung. Der Karl Hecht™ Magnetrührer besteht aus haltbarem und widerstandsfähigem Edelstahl.
  • Magnetrührer, ohne Heizung.
  • Leistungsstarker, geräuscharmer Motor mit geteiltem Klemmanschluss und elektronischer Drehzahlregelung.
  • Modernes Design.
  • Säurebeständige Basis.
  • Obere Platte aus Edelstahl.
  • Elektrisches Anschlusskabel von 1.5 m Länge.
  • Dreiadriger Sicherheitsstecker.
Spezifikation
Geschwindigkeit 80 bis 1.600 U/min
Deckplattenmaterial Edelstahl
Fassungsvermögen 10 l
Spannung 230 V
Wirkleistung 40 W
Abmessungen (L x B x H) 160 x 160 x 100 mm
Frequenz 50 Hz
Drehzahlregelung Elektronisch
Typ Magnetrührer