Learn More
Grant Instruments™ MAGNETIC STIRRER
Artikelnummer. 11481078
Click to view available options
Fassungsvermögen:
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11481078
Marke: Grant Instruments™ MMS3000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MMS-3000 Kompakter Mini-Magnetrührer für routinemäßige Laborverfahren.
Dank seines leisen Betriebs und seiner geringen Größe passt er perfekt in die meisten Laborarbeitsbereiche.
  • Regelbare Drehzahl-Steuerung: 0 bis 3000 U/min
  • Handhabung von Volumen bis zu  20 l
  • Lieferung mit Rührstab
  • Leiser Betrieb, kleine Größe – passt perfekt in den Arbeitsbereich
  • Die robuste Edelstahlplatte bietet eine Arbeitsfläche von 110 x 110 mm
  • Einfach zu bedienendes Messrad mit Graduierung
  • Zwei Jahre Gewährleistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 0 bis 3.000 U/min
Fassungsvermögen 20 l
Spannung 120/230 V
Höhe (metrisch) 75 mm
Länge (metrisch) 230 mm
Breite (metrisch) 185 mm
Gewicht (metrisch) 1,5 kg