Learn More
Karl Hecht™ Magnetrührer, heizen
Beschreibung
- Digital-Display.
- Säurebeständige Heizplatte aus Edelstahl.
- Der geschlossene Regelkreis behält Geschwindigkeit und Temperatur auch bei Viskositäts- bzw. Frequenzänderungen bei.
- Mit Anschluss für Sicherheitskontaktthermometer.
- Leistungsstarker, leiser Motor mit geteiltem Klemmanschluss
- Präzise Temperaturregelung
- Kontrolleuchte im Netzschalter
- Gesonderte Tasten zur exakten Drehzahlregelung und Heizung
- Elektrisches Verbindungskabel mit dreipoligem Sicherheitsstecker (1.5 m).
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 80 bis 1.600 U/min |
| Deckplattenmaterial | Edelstahl |
| Display | Digital |
| Spannung | 230 V |
| Wirkleistung | 500 W |
| Frequenz | 50 Hz |
| Steckertyp | Dreiadriger Sicherheitsstecker |
| Enthält | Anschluss für Sicherheitskontaktthermometer. |
| Drehzahlregelung | Elektronisch |
| Temperaturbereich (metrisch) | Bis zu 300 °C |
| Mehr anzeigen |