Learn More
Thermo Scientific™ Magnetrührer der RT Touch Serie
Unsere flachen digitalen Display-Rührwerke gewährleisten eine optimale Kontrolle und eignen sich besonders gut für Routineaufgaben, bei denen eine sichtbare Rührgeschwindigkeit erforderlich ist.
Marke:  Thermo Scientific™ 88880016
Artikelnummer. 15278834
  • 432.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Behalten Sie die Kontrolle mit den Magnetrührern der Thermo Scientific™ RT Touch-Serie, digitalen Rührer mit niedrigem Profil, die ideal für Routineanwendungen sind, bei denen eine sichtbare Rührgeschwindigkeit erforderlich ist.
Eine starke Magnetkupplung sorgt für ein gleichmäßiges Rühren während des Versuchsablaufs. Der langsame Rührstart verhindert das Spritzen.
  • Digitale Steuerung
  • Unterstützung mit Rührstab
  • Niedriges Profil, leichte Bauweise mit kleiner Stellfläche
  • Erhältlich in zwei Größen
  • Drehzahlregelung: 30 bis 2000 U/min
Inhalt:
Zwei rutschfeste Plattenabdeckungen aus Silikon.
Garantie: 2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 bis 2000 U/min
5 l
100/240 V
2,82 in.
14,17 in.
8,69 in.
10,24 in.
100 bis 240 V, 50/60 Hz
Kabelsatz mit verschiedenen Steckern
Rührer
Polypropylen
Digital
14,17 x 10,24 x 2,82 in. (360 x 260 x 72 mm)
72 mm
360 mm
220 mm
260 mm
50/60 Hz
CE
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.