Learn More
Buerkle™ Magnetrührerstab
Artikelnummer. 10451403 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
10451403 80 mm 10 mm 1 Stück
10581063 20 mm 6 mm 1 Stück
10676823 25 mm 6 mm 1 Stück
10143272 30 mm 6 mm 1 Stück
11931471 20 mm 7 mm 1 Stück
10184532 25 mm 7 mm 1 Stück
10011792 30 mm 7 mm 1 Stück
10051952 40 mm 7 mm 1 Stück
10134542 40 mm 8 mm 1 Stück
10581423 50 mm 8 mm 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 10451403
Marke: Buerkle™ 82718010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geformt mit einer Außenschicht aus chemisch inertem PTFE für Haltbarkeit und Nichtreaktivität. Buerkle™ Magnetrührstäbe haben eine zylindrische Form und glatte Oberfläche für hervorragende Mischleistung.
  • Undurchsichtige PTFE-Konstruktion
  • Dauermagnete mit hoher Leistungsfähigkeit
  • Lange Betriebsdauer
  • Außerordentliche Temperaturbeständigkeit
  • Breites Größenspektrum
  • Rührstäbe mit einem Durchmesser von 6 und 8 mm können mit dem Bürkle™ Fish-Clip™ für besonders vorsichtiges Rühren verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Länge (metrisch) 80 mm
Form Zylinder