Learn More
Buerkle™ Magnetrührerstab
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Undurchsichtige PTFE-Konstruktion
- Dauermagnete mit hoher Leistungsfähigkeit
- Lange Betriebsdauer
- Außerordentliche Temperaturbeständigkeit
- Breites Größenspektrum
- Rührstäbe mit einem Durchmesser von 6 und 8 mm können mit dem Bürkle™ Fish-Clip™ für besonders vorsichtiges Rühren verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Form | Zylinder |