Beschreibung
- Undurchsichtige PTFE-Konstruktion
- Dauermagnete mit hoher Leistungsfähigkeit
- Lange Betriebsdauer
- Außerordentliche Temperaturbeständigkeit
- Breites Größenspektrum
- Rührstäbe mit einem Durchmesser von 6 und 8 mm können mit dem Bürkle™ Fish-Clip™ für besonders vorsichtiges Rühren verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Länge (metrisch) | 20 mm |
| Form | Zylinder |