missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Magnetrührstäbe

Artikelnummer. 13417537
Click to view available options
Länge (metrisch):
40 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13417537

Marke: Witeg™ 7 211 009

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine ausgezeichnete Option zum Durchmischen und Rühren von Flüssigkeiten im Labor.

  • Aus PTFE
  • Außendurchmesser von 8 mm, Länge von 40 mm
  • Zylindrische Form
  • Mit Permanentmagnet
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück

Spezifikation

Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rühren von Flüssigkeit, Rühren
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 40 mm
Material PTFE
Menge 10/Pckg.
Form Zylinder
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt