Learn More
Velp Scientifica™ Magnetrührstäbe
Artikelnummer. 15329514 Alle ansehen Velp Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
6 mm
12 mm
60 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4.5 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
15329514 6 mm 3 mm 1 Stück
15339514 12 mm 4.5 mm 1 Stück
15389634 60 mm 10 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15329514
Marke: Velp Scientifica™ A00001062
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
In eine Flüssigkeit bringen, um eine Rührbewegung zu erzeugen. Velp Scientifica™ Magnetrührstäbe kontaminieren oder reagieren nicht mit der Mischung, in der sie sich befinden.
In eine Flüssigkeit bringen, um eine Rührbewegung zu erzeugen.Die Velp Scientifica™ Magnetrührstäbe kontaminieren nicht die Mischung, in der sie sich befinden, und reagieren auch nicht damit.
  • Für Rühranwendungen
  • Chemisch inert
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) VELP Heizmagnetrührer mit runder Oberseite
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Länge (metrisch) 6 mm
Typ Rührstab