Learn More
Testo™ Magnetische Temperatursonde
Artikelnummer. 10564072
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
1,55 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10564072 1,55 m 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10564072
Marke: Testo™ 0602 4792
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnetische Sonde, Haftkraft ca.20 N, mit Magneten, für Messungen auf Metalloberflächen
  • Thermoelement Typ K
  • Durch die magnetische Wirkung haben Sie beide Hände für andere Arbeiten frei
  • Haftkraft ca. 20 N
  • Kann an eine Vielzahl von Mess-/Datenprotokollierungsgeräten angeschlossen werden
  • Messbereich: -50 bis +170 °C
Spezifikation
Enthält Magnetische Sonde (TC Typ K) für Oberflächentemperaturen und festes Kabel
Schnittstelle Thermoelement mit Stecker
Genauigkeit Klasse 2 (gemäß Norm EN 60584-2 bezieht sich die Genauigkeit der Klasse 2 auf -40 bis +1200 °C)
Reaktionszeit 150 s
Temperaturbereich (metrisch) -50°bis +70 °C
Länge (metrisch) 1,55 m