Learn More
Brady™ Magnetische beschreibbare Etiketten
Artikelnummer. 15640231
Change view
Click to view available options
Klebstofftyp:
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Klebstofftyp unitSize
15640231 Dauerhaftes Acryl, Permanent 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15640231 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 234969
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Blanko, Magnet-Etiketten, ideal für die Identifizierung in Lagern mit ständig wechselndem Layout.
Diese Magnet-Etiketten bieten umfassende Flexibilität. Wenn sich Positionen ändern, können diese Etiketten mit den Produkten zusammen verschoben werden.
  • Kann so oft wie nötig auf Metalloberflächen geklebt und wieder entfernt werden
  • Gekennzeichnet durch das Beschreiben oder Aufkleben eines selbstklebenden Etiketts auf das magnetische Material
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Format Label
Material Magnetischer Kunststoff
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Anzahl pro Packung 25 Labels/Pack
Menge 25 Etiketten
Form Rechteck
Dimensions (LxW) 38.50 x 77 mm
Länge (angloamerikanisch) 1.52 in.
Breite (angloamerikanisch) 3.03 in.
Breite (metrisch) 77 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1.52 in.
Höhe (metrisch) 38,5 mm
Alternate Part Number BLANK MAGNETIC LABELS B-859 38.5X70MM