Learn More
Invitrogen™ MAGnify™ Chromatin Immunoprecipitation System
Artikelnummer. 10481975 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10481975 1 Kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10481975 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 492024
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein modernisierter und optimierter Assay für die Anreicherung von Chromatin/Proteinkomplexen und die DNA-Rückgewinnung mittels Magnet-Bead-Erfassungstechnologie.
Die isolierte DNA ist für nachgelagerte Analysen mit Methoden wie PCR- oder qPCR-basierten Assays oder massive parallele DNA-Sequenzierung bereit. Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) ist eine leistungsstarke Technik zur Untersuchung der Assoziation bestimmter Proteine mit spezifischen Regionen des Genoms. Diese sequenzspezifischen, DNA-bindenden Proteine spielen offenbar eine Rolle bei zellulären Prozessen wie DNA-Replikation, -Rekombination, -Reparatur und -Segregation, chromosomaler Stabilität, Zellzyklusprogression und epigenetischem Silencing. Für einen standardmäßigen ChIP-Assay wird eine Zelle über Formaldehydbehandlung fixiert. Das Chromatin wird abgeschert und über einen hochspezifischen Antikörper immunpräzipitiert. Wissenschaftler analysieren dann die DNA zur Ermittlung der genomischen Regionen, in denen die Chromatin-assoziierten Proteine in vivo an das Chromatin binden. Bei Verwendung des MAGnify Systems werden Zellen oder Gewebe mit Formaldehyd behandelt, um Protein-Protein- und Protein-DNA-Quervernetzungen zwischen nahegelegenen Molekülen im Chromatinkomplex zu erzeugen. Die Zellen werden dann lysiert, und Chromatin wird aus den Kernen freigegeben und durch Ultraschall abgeschert zur Reduzierung der durchschnittlichen DNA-Fragmentgröße auf 200 bis 500 bp. Dieses dient der Analyse mit quantitativer Echtzeit-PCR (qPCR) oder 100 bis 300 bp für Analysen durch massive parallele DNA-Sequenzierung. Danach folgen Immunpräzipitation und Isolation der vernetzten Proteine von Interesse mit einem spezifischen ChIP-qualifizierten Antikörper, konjugiert an Dynabeads™ Protein A/G. Die Formaldehyd-Quervernetzung wird durch Wärmebehandlung umgekehrt, und die mit dem Protein assoziierte DNA kann aufgereinigt werden. Die DNA ist nun bereit für spätere Analysen, wie Endpunkt-PCR oder quantitative PCR (qPCR), genomweite Analysen mit Promoter-Tiling-Arrays oder Sequenzierung der nächsten Generation. Für PCR/qPCR-Analysen werden Primer so ausgelegt, dass sie die gewünschte DNA-Sequenz von Interesse umfassen, und die Daten zeigen, ob das spezifische Protein von Interesse in vivo mit dieser DNA-Region assoziiert ist.
  • Empfindlich: Erzielen Sie Ergebnisse mit geringeren Probenmengen als bei herkömmlichen ChIP-Workflows erforderlich
  • Schnell: Das Protokoll kann in einem einzigen Tag im Vergleich zu 2 bis 3 Tagen für den herkömmlichen ChIP-Assay abgeschlossen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Modul 1 (auf nassem Eis geliefert, bei 4 °C lagern):
• 2 × 1 ml Glycin (1,25 mol)
• 250 µl Dynabeads™ Protein A/G (nicht einfrieren)
• 1,4 ml Puffer für die reversible Vernetzung
• 500 µl magnetische Beads für die DNA-Aufreinigung (nicht einfrieren)
• 1,4 ml Puffer für die DNA-Aufreinigung
• 200 µl Proteinase K (20 mg/ml)
Modul 2 (auf nassem Eis geliefert, bei 4 °C lagern):
• 10 ml IP-Puffer 1
• 7,5 ml IP-Puffer 2
• 8 ml DNA-Waschpuffer
• 7,2 ml DNA-Elutionspuffer
Modul 3 (auf Trockeneis geliefert, bei -20 °C lagern):
• 100 µl Protease-Inhibitoren (200 x)
• 15 µl Maus-IgG (1 µg/µl)
• 15 µl Kaninchen-IgG (1 µg/µl)
Modul (auf Trockeneis geliefert, bei -20 °C lagern):
• 8 ml Verdünnungspuffer
• 3,6 ml Lysepuffer
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Probentyp Zellkulturen, DNA (genomisch), lebende Zellen
Produktlinie MAGnify
Menge 1 Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatin-Immunpräzipitation
Typ Immunpräzipitationssystem
Ausreichend für 24 Reaktionen