Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Mouse CD19 Positive Selection Kit
Click to view available options
Menge:
200 Tests
Packungsgröße:
200 Tests
Beschreibung
Beinhaltet
- MagniSort Anti-Mouse CD19 Biotin: 200 Tests, 20 μl/Test
- MagniSort Beads zur positiven Selektion A
- CD19+-Zellen werden an Antikörper und anschließend an Magnet-Beads gebunden
- In einem magnetischen Feld können die unerwünschten Zellen durch Dekantieren von den CD19+ Zellen getrennt werden
- Nach der Positivselektion kann die Reinheit der ausgewählten Zellen durch Färben mit Anti-Human/Maus-CD45R (B220) (Klon RA3-6B2) überprüft werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | CD19 |
| Produkttyp | Kit für positive Selektion |
| Anzahl Tests | 200 tests |
| Menge | 200 Tests |
| Zielspezies | Maus |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.