Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Mouse Hematopoietic Lineage Depletion Kit
Artikelnummer. 15531287
Click to view available options
Menge:
200 Tests
Packungsgröße:
200 Tests
Enthält Natriumazid
Artikelnummer. 15531287
Marke: Invitrogen™ 8804682974
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Enthält Natriumazid
Beinhaltet
  • MagniSort Mouse Hematopoietic Lineage Antibody Cocktail: 200 Tests, 20 μl/Test
  • MagniSort Negative Selection Beads B
Entwickelt für die magnetische Depletion von hämatopoetischen Mäusezellen mit festgelegten Linien aus dem Knochenmark von Mäusen. Es verwendet einen Cocktail aus Antikörpern speziell für hämatopoetische Linien und Streptavidin-beschichtete magnetische Beads.
  • Zur Linie festgelegte werden durch Antikörper und anschließend durch Magnet-Beads gebunden.
  • In einem magnetischen Feld können die negativen Linienzellen durch Dekantieren von den zur Linie festgelegten Zellen getrennt werden.
  • Nach der Depletion kann die Anreicherung von multipotenten Vorläuferzellen durch Färbung mit Anti-Maus-CD34 (Klon RAM34) und die Anreicherung von hämatopoetischen CD34-Stammzellen durch zusätzliche Färbung mit CD150 (Klon mShad150), CD48 (Klon HM48-1) überprüft werden.
Der MagniSort™ Mouse Hematopoietic Lineage Depletion Antibody Cocktail enthält folgende Antikörper:
Anti-Maus-CD2-Biotin
Anti-Maus-CD3-Biotin
Anti-Maus-CD5-Biotin
Anti-Maus-CD11b-Biotin
Anti-Maus-CD19-Biotin
Anti-Maus-CD45R-Biotin
Anti-Maus-Ly-6G (Gr-1)-Biotin
Anti-Maus-TER-119-Biotin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Hämatopoetische Zellen
Produkttyp Kit für Zelldepletion
Anzahl Tests 200 tests
Menge 200 Tests
Zielspezies Maus