Learn More
Medline Scientific™ Magnum B Binokulares Biologiemikroskop
Beschreibung
- Optischer Trinokular-Kopf mit 30°-Neigung
- 10x/20-mm-Weitfeldokular
- Erhältlich mit semiplanachromatischen, planachromatischen oder Phasenkontrast-Objektiven
- Hellfeld-Abbe-Kondensor, NA 0.90 - NA 1.25 (Öl) oder Phasenkontrast-Kondensor, Revolver mit 5 Positionen
- Planachromatische Objektive eignen sich ideal für eine verbesserte Anzeige mit einem vollständigen Flachfeldbild
- Semi-Planachromatische Objektive sind ideal für den routinemäßigen Einsatz unter allgemeinen QK-Bedingungen
- Das auf einem Phasenkontrast-Revolver basierende System verfügt über 4 Phasenringe und eine Hellfeldanzeigeposition mit zwei freien Räumen für zusätzliche Objektive
Spezifikation
Spezifikation
| Kondensatortyp | Phasenkontrast, Wechsler mit 5 Positionen |
| Diaphragma | Iris |
| Eyepiece | WF10X/20 mm |
| Kopfausführung | Binocular, Optical, 30° inclined |
| Beleuchtungsart | Halogen |
| Vergrößerungsleistung | 10X, 20X, 40X, 100X |
| Modell | Magnum-B |
| Objektivausführung | Phasenkontrast |
| Produkttyp | Binocular Biological Microscope |
| Enthält | Blue and green filter, 1 spare bulb, 2 spare fuses, immersion oil 10mL, soft rubber eyecups, dust cover and instruction manual. |
| Mehr anzeigen |