Learn More
Medline Scientific™ Magnum T Trinokulares Mikroskop
Beschreibung
- Optischer Trinokular-Kopf mit 30° Neigung
- 10x/20-mm-Weitfeldokular
- Erhältlich mit semiplanachromatischen, planachromatischen oder Phasenkontrast-Objektiven
- Hellfeld-Abbe-Kondensor, NA 0.90 - NA 1.25 (Öl)
Spezifikation
Spezifikation
| Kondensatortyp | Phasenkontrast Wechsler mit 5 Positionen |
| Diaphragma | Iris |
| Eyepiece | WF10X/20 mm |
| Kopfausführung | Trinocular, Optical, with Vertical Photo/Video Port |
| Beleuchtungsart | Halogen |
| Objektivausführung | Phasenkontrast |
| Produkttyp | Trinocular Biological Microscope |
| Enthält | Blue and green filter, 1 spare bulb, 2 spare fuses, immersion oil 10mL, soft rubber eyecups, dust cover and instruction manual. |
| Objektivrevolver | Quintuple reversed and revolving with click stop |
| Elektrische Anforderungen | 220/240 V 50/60 Hz |
| Mehr anzeigen |