Learn More
BINDER Maintenance
Artikelnummer. 30274282 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern Serie B, BD, BD-S, E, ED, ED-S
BINDER Kammern Serie BF, FD, FD-S, FED, FP, M, FDL
BINDER Kammern Serie CB-S
BINDER Kammern Serie CBF
BINDER Kammern Serie KBF, KMF
BINDER Kammern Serie KBF-S, KBF-S ECO
BINDER Kammern Serie KT, KB, KB ECO
BINDER Kammern Serie MK, MKT
BINDER Kammern Serie MKF, MKFT
BINDER Kammern Serie UF V
BINDER Kammern Serie VD
BINDER Schränke Serie VDL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30274282
Marke: BINDER DL200607
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
One-off maintenance service in accordance with maintenance schedule.
One-off maintenance service in accordance with maintenance schedule.
  • Visual inspection of mechanical and electrical components, testing of all key functions.
  • Calibration of a test temperature in the center of usable space as specified by the user
  • Without certificate
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern Serie MK, MKT
Produkttyp Preventive Maintenance