Learn More
3M™ Wartungssorbens Mini-Boom
Artikelnummer. 17128600
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
240 cm
370 cm
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
17128600 370 cm 4 Stück
17138600 240 cm 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17128600 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000051875
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00 €
    184.33 € / 4 Stück
    Sparen 89.67 €
    32% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um die Geräte herum auslegen, um Verschüttungen oder Leckagen einzudämmen und zu vermeiden, dass sie sich auf benachbarte Arbeitsbereiche ausbreiten
  • Um die Geräte herum auslegen, um Verschüttungen einzudämmen und zu vermeiden, dass sich Leckagen auf benachbarte Arbeitsbereiche ausbreiten
  • Für die meisten nicht aggressiven Flüssigkeiten
  • Fördert eine sauberere und sicherere Arbeitsumgebung
  • Sehr einfach zu verwenden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grau
Kapazität (angloamerikanisch) 11,89 gal.
Typ Sorbent Mini Boom
Modell Gehäuse M-M1003
Verpackungsmenge 4/Packung
Abmessungen (L x B) 370 x 7,6 cm
Länge (metrisch) 370 cm
Breite (metrisch) 76 mm