Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Malachitgrün-Lösung
Beschreibung
Pro-Lab Diagnostik™ Mikrobiologische Färbelösungen werden in eigens dafür eingerichteten Laboren unter Verwendung der besten Rohstoffe nach höchsten Standards hergestellt. Vor der Freigabe müssen strenge Qualitätskontrollen und Filterverfahren durchlaufen werden, um sicherzustellen, dass alle Lösungen hervorragende Leistungsmerkmale aufweisen.
Säurebeständige Organismen wie Mycobacterium haben wachsartige, nahezu undurchlässige Zellwände, die sie sehr widerstandsfähig gegen die herkömmlichen mikrobiologischen Färbungen machen. Sie müssen entweder mit der Ziehl-Neelsen (ZN)-Methode gefärbt werden, die eine Erwärmung erfordert, oder mit der Kinyoun-Methode ohne Erwärmung. Die Grundmethode der Gram-Färbung funktioniert folgendermaßen: ein Primärfärbemittel wird aufgetragen, ein Differenzierungsmittel entfernt die Färbung von nicht säurefesten Organismen und ein Gegenfärbemittel wird aufgetragen, um die entfärbten Organismen zu identifizieren.
- Gebrauchsfertige Lösung in einer praktischen, kostengünstigen Größe
- Wirkt als Gegenfärbung für nicht säurefeste Organismen im Ziehl-Neelsen- oder Kinyoun-Färbeverfahren
- Erst nach dem Färben mit Carbol Fuchsin und mit einem Differenzierer/Entfärber aufzutragen
- Entfärbte, nicht säurefeste Zellen nehmen die kontrastierende grüne Farbe auf und sind dann gut zu erkennen
Spezifikation
Spezifikation
| Lösungstyp | Reagenz |
| Typ | Malachitgrün |
| Menge | 500 ml |
| Zertifizierung/Konformität | (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, (EU) Nr. 453/2010, CE-Zeichen |
| Format | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für schnelle Verfärbungen mit Mykobakterien |
| Farbe | Grün |
| Siedepunkt | 78 bis 100 °C |
| Material | Ethanol, Methanol, Malachitgrünoxalat |
| Lagerungsbedingungen | <20 °°C |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Malachite Green
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, methanol, malachite green oxalate