Learn More
Abnova™ MALAT1 Split FISH Sonde
Artikelnummer. 16073515
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16073515 200 μl 200 Mikroliter
16063515 100 μl 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16073515
Marke: Abnova™ FS0065.200uL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Format Tube
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Gen Metastase-assoziiertes Lunge-Adenokarzinom-Transkript 1 (nicht proteincodierend)
Gen-Alias HCN, MALAT-1, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853
Gensymbol MALAT1
Gen-ID (Entrez) 378938
Produkttyp DNA/RNA
Menge 200 μl
Form Flüssigkeit