Learn More
Colder Products Company Männlich Luer Geschlechtslos MicroCNX Anschluss
Artikelnummer. 30968813
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polycarbonat
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material
30968813 Polycarbonat
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30968813 Lieferant Colder Products Company Lieferanten-Nr. CNX170LMHT
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MicroCNX™ Konnektoren sind die einzigen aseptischen Mikrokonnektoren, die eine einfache und effiziente Methode zum Verbinden von Schläuchen für kleinformatige Bioproduktionsanlagen bieten.
  • Der MicroCNX Die Steckverbinderreihe wurde speziell für die anspruchsvollen Bedingungen des Transfers biologischer Medien in Bioprozessen, Zelltherapie und Gentherapieanwendungen entwickelt.
  • Der Konnektor ist in verschiedenen Schlauchgrößen erhältlich; er verfügt über eine Luer-Anschlussoption zur Herstellung einer sterilen, geschlossenen Verbindung an einem bestehenden Luer-Anschluss; und die ULT-Version eignet sich ideal für Baugruppen für kryogene Gefrierkassetten oder den Anschluss an PVC-Schläuche.
  • Ausführung: Geformt Weiß
  • Druckbereich: Bis zu 43,5 psi, 3 bar
  • Frei schwebend
  • Temperaturbereich: 34 °F bis 104 °F (1 °C °bis 40 °C)
  • Dichtungsoptionen: Silikon, platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
  • Nicht ventiliert
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polycarbonat
Sterilität Unsteril
Farbe Weiß, Blau
Produkttyp Steckverbinder