Learn More
Value Plastics Male Luer Integral Lock Ring to Plug Adapters
Artikelnummer. 30053291 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Material (Dichtung):
Nylon
Polycarbonat
Polypropylen
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Material (Dichtung) unitSize
30053291 Polypropylen 25 Stück
30054073 Nylon 25 Stück
30054009 Polycarbonat 25 Stück
3 options
Artikelnummer. 30053291
Marke: Value Plastics 5012075
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Seal luer ports with a secure and leak-proof connection
Luer fittings allow for a simple yet secure twist-lock connection. Ideal for capping off fluid transfer system. Prevent leaks with integral lock ring mechanism
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Einlass Male Luer Integral Lock Ring, Plug, Closed at Luer Tip
Material (Dichtung) Polypropylen