Learn More
Ibidi Male Luer Lock Connector
Artikelnummer. 16823963
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
:
Male Luer Lock
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16823963 Male Luer Lock
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16823963 Lieferant Ibidi Lieferanten-Nr. 10826
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Male Luer Lock Connector is suitable for female Luer or Luer Lock adapters.
  • Suitable for female Luer or Luer Lock adapters
  • natural Polypropylene
  • sterilized
Spezifikation
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Female Luer Adapter, Female Luer Lock Adapter
Verpackungsmenge 25 Pk.
Sterilität Steril
Produkttyp Male Luer Connector