Learn More
Thermo Scientific™ Priming-Spritzen mit Luer-Lock-Steckanschluss
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Priming-Spritzen mit Luer-Lock-Anschluss für einfache, genaue und reproduzierbare manuelle Injektionen.
- Quadratische Spitze zur Verhinderung von Beschädigungen am Injektor
- Großer Volumenbereich
- Präzisionsgefertigt aus Borosilikatglas und Edelstahl
- Robuste Bauweise und leicht ablesbare Markierungen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | GC Autosampler Priming-Spritze, Luer-Lock-Anschluss |
| Volumen (metrisch) | 50 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gaschromatographiesysteme |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.