Learn More
Thermo Scientific™ Priming-Spritzen mit Luer-Lock-Steckanschluss
Artikelnummer. 10409254 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Produkttyp:
GC Autosampler Priming-Spritze, Luer-Lock-Anschluss
Gasdichte GC Autosamplerspritze, Luer-Lock
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10409254
Marke: Thermo Scientific™ 365LL541
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Priming-Spritzen mit Luer-Lock-Anschluss für einfache, genaue und reproduzierbare manuelle Injektionen.
Thermo Scientific™ Priming-Spritzen mit Luer-Lock-Anschluss für einfache, genaue und reproduzierbare manuelle Injektionen.
  • Quadratische Spitze zur Verhinderung von Beschädigungen am Injektor
  • Großer Volumenbereich
  • Präzisionsgefertigt aus Borosilikatglas und Edelstahl
  • Robuste Bauweise und leicht ablesbare Markierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gasdichte GC Autosamplerspritze, Luer-Lock
Volumen (metrisch) 2,5 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Gaschromatographiesysteme
Replacement Needle 365RNL22
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.