Learn More
Value Plastics Adapterstück für Luer-Stecker (männlich) auf Luer-Gewinde (weiblich)
Alle ansehen Cole-Parmer ProdukteBeschreibung
Schnelle und einfache Montage und Demontage ohne Werkzeug. Das Gewindedesign gewährleistet einen sicheren Verschluss und verhindert —so Verunreinigungen. Entspricht ISO-594-1 und ISO 594-2 Standards
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DEHP-frei; phthalatfrei; RoHS-konform; FDA-konform |
| Einlass | Männlicher Luer-Slip, weibliches Luer-Gewinde |
| Material (Dichtung) | Polycarbonat |